2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Bromomethyl)benzal fluoride, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethyl)benzene
Formula:
C₈H₇BrF₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18791598 CAS Number: 1222556-61-7 UN: 3265 ADR: 8,III |