Stampa…
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Fornitore: Apollo Scientific
PC4836-25G PC4836-5G
APOSPC4836-25GEA 364 EUR
APOSPC4836-25G APOSPC4836-5G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Formula: C₄H₄Cl₂F₃I
Peso molecolare: 306,88 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C (25 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042242
CAS Number: 679-69-6