Stampa…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48359-1G PC48359-5G
APOSPC48359-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48359-1G APOSPC48359-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185769
CAS Number: 50551-17-2