Stampa…
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48358-1G PC48358-250MG
APOSPC48358-1GEA 404 EUR
APOSPC48358-1G APOSPC48358-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26728124
CAS Number: 1018678-49-3