Stampa…
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48357-1G PC48357-250MG
APOSPC48357-1GEA 551 EUR
APOSPC48357-1G APOSPC48357-250MG
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25541880
CAS Number: 1445995-78-7