Stampa…
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48355-1G PC48355-250MG PC48355-5G
APOSPC48355-1GEA 232 EUR
APOSPC48355-1G APOSPC48355-250MG APOSPC48355-5G
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25541879
CAS Number: 1445995-75-4