Stampa…
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48353-1G PC48353-250MG
APOSPC48353-1GEA 319 EUR
APOSPC48353-1G APOSPC48353-250MG
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922640
CAS Number: 1208078-28-7