Stampa…
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-o-anisic acid
PC48352-1G PC48352-250MG
APOSPC48352-1GEA 161 EUR
APOSPC48352-1G APOSPC48352-250MG
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Peso molecolare: 299,041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25541878
CAS Number: 1445995-86-7