Stampa…
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4835-25G PC4835-5G
APOSPC4835-25GEA 698 EUR
APOSPC4835-25G APOSPC4835-5G
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formula: C₄H₃Cl₂F₃
Peso molecolare: 178,968 g/mol
Punto di ebollizione: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155750
CAS Number: 374-26-5