Stampa…
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48349-1G PC48349-250MG PC48349-5G
APOSPC48349-1GEA 568 EUR
APOSPC48349-1G APOSPC48349-250MG APOSPC48349-5G
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂Br₂F₄
Peso molecolare: 321,892 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28784690
CAS Number: 1804417-25-1