Stampa…
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48347-1G PC48347-250MG
APOSPC48347-1GEA 713 EUR
APOSPC48347-1G APOSPC48347-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formula: C₈H₄BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28096612
CAS Number: 1823950-80-6