Stampa…
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Fluorobenzo[d]oxazole
PC48343-1G PC48343-250MG PC48343-5G
APOSPC48343-1GEA 114 EUR
APOSPC48343-1G APOSPC48343-250MG APOSPC48343-5G
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Fluoro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₄FNO
Peso molecolare: 137,111 g/mol
Punto di fusione: 43…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19374434
CAS Number: 1267061-18-6