Stampa…
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Carboxymethyl)-4-fluoroanisole, (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetic acid, 2-(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetic acid
PC48341-1G PC48341-250MG PC48341-5G PC48341-25G
APOSPC48341-1GEA 46.6 EUR
APOSPC48341-1G APOSPC48341-250MG APOSPC48341-5G APOSPC48341-25G
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,164 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185602
CAS Number: 798563-50-5