Stampa…
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48338-250MG PC48338-1G
APOSPC48338-250MGEA 429 EUR
APOSPC48338-250MG APOSPC48338-1G
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24107103
CAS Number: 1524902-93-9