Stampa…
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-4-fluoroanisole, 3-(Bromomethyl)-4-fluorophenyl methyl ether
PC48335-1G PC48335-250MG PC48335-5G
APOSPC48335-1GEA 109 EUR
APOSPC48335-1G APOSPC48335-250MG APOSPC48335-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO
Punto di ebollizione: 130…138 °C (18 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11617285
CAS Number: 91319-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II