Stampa…
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[(2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-(2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-oxopropoxy)ethyl methacrylate
PC48330-25G PC48330-5G
APOSPC48330-25GEA 277 EUR
APOSPC48330-25G APOSPC48330-5G
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate
Formula: C₉H₉F₅O₄
Peso molecolare: 276,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD26407435
CAS Number: 938459-25-7