Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48319-1G PC48319-500MG
APOSPC48319-1GEA 568 EUR
APOSPC48319-1G APOSPC48319-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₄F₃N₃
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18261102
CAS Number: 1211514-97-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III