Stampa…
Ethyl 2,2-difluorohexanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,2-difluorocaproate
PC48304-1G PC48304-5G PC48304-250MG
APOSPC48304-1GEA 56.8 EUR
APOSPC48304-1G APOSPC48304-5G APOSPC48304-250MG
Ethyl 2,2-difluorohexanoate 95%
Ethyl 2,2-difluorohexanoate
Formula: C₈H₁₄F₂O₂
Peso molecolare: 180,192 g/mol
Punto di ebollizione: 83…85 °C (15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11007687
CAS Number: 74106-81-3
UN: 1993
ADR: 3,III