Stampa…
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-α,α,2-trifluoroanisole, 4-Bromo-2-(1,1-difluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-(difluoromethoxy)-1-fluorobenzene
PC48299-1G PC48299-25G PC48299-5G
APOSPC48299-1GEA 94.5 EUR
APOSPC48299-1G APOSPC48299-25G APOSPC48299-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11036068
CAS Number: 954235-78-0