Stampa…
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-chloro-α,α,α-trifluoroanisole
PC48298-1G PC48298-250MG PC48298-5G
APOSPC48298-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48298-1G APOSPC48298-250MG APOSPC48298-5G
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄BrClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08236694
CAS Number: 885266-98-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III