Stampa…
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48289-1G PC48289-250MG PC48289-5G
APOSPC48289-1GEA 364 EUR
APOSPC48289-1G APOSPC48289-250MG APOSPC48289-5G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₆ClFO₃
Peso molecolare: 204,583 g/mol
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06823830
CAS Number: 331-41-9