6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₃N₂O Punto di fusione: 47…49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00100036 CAS Number: 159981-18-7 |