Stampa…
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzene-1,2-diamine, 3-Bromo-5-(pentafluorosulphanyl)benzene-1,2-diamine
PC4807-1G PC4807-250MG
APOSPC4807-1GEA 350 EUR
APOSPC4807-1G APOSPC4807-250MG
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₆BrF₅N₂S
Peso molecolare: 313,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501036
CAS Number: 1159512-25-0