Stampa…
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Methoxycarbonyl)-4-methyl-1,1,1-trifluoropent-4-en-2-ol
PC4806-1G PC4806-5G
APOSPC4806-1GEA 94.5 EUR
APOSPC4806-1G APOSPC4806-5G
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formula: C₈H₁₁F₃O₃
Peso molecolare: 212,166 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458103
CAS Number: 117015-42-6