Stampa…
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48027-1G PC48027-250MG
APOSPC48027-1GEA 669 EUR
APOSPC48027-1G APOSPC48027-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28398041
CAS Number: 1677706-23-8