3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₄Br₂ClF Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31915844 CAS Number: 2092617-72-4 UN: 3261 ADR: 8,III |