Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48003-1G
PC48003-250MG
PC48003-5G
APOSPC48003-1GEA
524
EUR
APOSPC48003-1G
APOSPC48003-250MG
APOSPC48003-5G
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate 95%
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Formula:
C₈H₄BrF₃O₂ Peso molecolare: 269,015 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12911527 CAS Number: 530145-59-6 |