Stampa…
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4774-1G PC4774-5G
APOSPC4774-1GEA 63.8 EUR
APOSPC4774-1G APOSPC4774-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O
Punto di fusione: 139…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039275
CAS Number: 380905-15-7