Stampa…
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC47693-1G PC47693-250MG
APOSPC47693-1GEA 669 EUR
APOSPC47693-1G APOSPC47693-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Peso molecolare: 234,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31924547
CAS Number: 2092624-38-7