2-Bromo-3,5-difluoroaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC47688-1G
PC47688-5G
PC47688-10G
APOSPC47688-1GEA
48.1
EUR
APOSPC47688-1G
APOSPC47688-5G
APOSPC47688-10G
2-Bromo-3,5-difluoroaniline 95+%
2-Bromo-3,5-difluoroaniline
Formula:
C₆H₄BrF₂N Peso molecolare: 208,003 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16661040 CAS Number: 500357-40-4 |