Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC47684-1G PC47684-250MG
APOSPC47684-1GEA 532 EUR
APOSPC47684-1G APOSPC47684-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261074
CAS Number: 123973-26-2