Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-(Tetrafluoroethylenedioxy)benzonitrile, 2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
PC4758-1G PC4758-250MG
APOSPC4758-1GEA 297 EUR
APOSPC4758-1G APOSPC4758-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
Formula: C₉H₃F₄NO₂
Peso molecolare: 233,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236310
CAS Number: 215732-94-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III