1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1,1-diol
PC47470-1G
PC47470-250MG
APOSPC47470-1GEA
669
EUR
APOSPC47470-1G
APOSPC47470-250MG
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol) 97%
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol)
Formula:
C₈H₅F₁₃O₂ Peso molecolare: 380,103 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31694621 CAS Number: 2244084-26-0 |