Stampa…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC47468-1G PC47468-250MG PC47468-5G
APOSPC47468-1GEA 522 EUR
APOSPC47468-1G APOSPC47468-250MG APOSPC47468-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066758
CAS Number: 111595-72-3