1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1,3-Bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)benzene
PC47465-1G
PC47465-5G
APOSPC47465-1GEA
132
EUR
APOSPC47465-1G
APOSPC47465-5G
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene 97%
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene
Formula:
C₁₈H₄F₂₆ Peso molecolare: 714,183 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27918468 CAS Number: 124389-29-3 |