Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4733-1G PC4733-25G PC4733-5G
APOSPC4733-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4733-1G APOSPC4733-25G APOSPC4733-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formula: C₈H₅BrClF₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094249
CAS Number: 480438-96-8
UN: 3265
ADR: 8,II