Stampa…
6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4677-1G PC4677-5G
APOSPC4677-1GEA 109 EUR
APOSPC4677-1G APOSPC4677-5G
6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
6-Chloro-1H-perfluorohexane
Formula: C₆HClF₁₂
Peso molecolare: 336,506 g/mol
Punto di ebollizione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153754
CAS Number: 307-22-2