Stampa…
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4656-250MG PC4656-1G PC4656-5G
APOSPC4656-250MGEA 102 EUR
APOSPC4656-250MG APOSPC4656-1G APOSPC4656-5G
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether 98%
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether
Formula: C₅H₄F₈O
Peso molecolare: 232,072 g/mol
Punto di ebollizione: 72…73 °C
Densità: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236123
CAS Number: 69948-46-5