Stampa…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC46363-1G PC46363-250MG
APOSPC46363-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46363-1G APOSPC46363-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Formula: C₉H₉ClF₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31372409
CAS Number: 2169031-53-0