Stampa…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC46362-1G PC46362-250MG
APOSPC46362-1GEA 415 EUR
APOSPC46362-1G APOSPC46362-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Formula: C₉H₉ClF₂N₂O
Peso molecolare: 234,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31372392
CAS Number: 2168354-72-9