Stampa…
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC46361-1G PC46361-250MG PC46361-500MG
APOSPC46361-1GEA 323 EUR
APOSPC46361-1G APOSPC46361-250MG APOSPC46361-500MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
Formula: C₉H₉ClF₂N₂O
Peso molecolare: 234,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14586695
CAS Number: 1248767-42-1