Stampa…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC46360-1G PC46360-250MG
APOSPC46360-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46360-1G APOSPC46360-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Formula: C₉H₉Cl₂FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31372626
CAS Number: 848758-99-6