Stampa…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC46359-1G PC46359-250MG
APOSPC46359-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46359-1G APOSPC46359-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Formula: C₉H₁₀ClFN₂O
Peso molecolare: 216.64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14586691
CAS Number: 146257-15-0