Stampa…
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC46352-1G PC46352-250MG PC46352-5G
APOSPC46352-1GEA 524 EUR
APOSPC46352-1G APOSPC46352-250MG APOSPC46352-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂ClF₂N
Peso molecolare: 173,547 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18415560
CAS Number: 1261472-31-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III