2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
PC46351-100MG
PC46351-1G
PC46351-250MG
APOSPC46351-100MGEA
466
EUR
APOSPC46351-100MG
APOSPC46351-1G
APOSPC46351-250MG
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
Formula:
C₅H₇F₂N₃ Peso molecolare: 147,126 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09701580 CAS Number: 1171319-69-9 |