Stampa…
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4613-1G PC4613-100MG PC4613-5G
APOSPC4613-1GEA 285 EUR
APOSPC4613-1G APOSPC4613-100MG APOSPC4613-5G
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile 95%
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile
Formula: C₁₁H₈FN₃O
Peso molecolare: 217,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00139200
CAS Number: 1284228-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III