Stampa…
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4612-1G PC4612-500MG PC4612-5G
APOSPC4612-1GEA 302 EUR
APOSPC4612-1G APOSPC4612-500MG APOSPC4612-5G
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile
Formula: C₂₁H₁₃BrFNO
Peso molecolare: 394.236 g/mol
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792170
CAS Number: 339115-52-5