3,3,3-Trifluoropropylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC4603-1G
PC4603-5G
PC4603-500MG
APOSPC4603-1GEA
79.9
EUR
APOSPC4603-1G
APOSPC4603-5G
APOSPC4603-500MG
3,3,3-Trifluoropropylamine 97%
3,3,3-Trifluoropropylamine
Formula:
C₃H₆F₃N Punto di ebollizione: 67…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01694854 CAS Number: 460-39-9 UN: 2924 ADR: 3+8,III |