Stampa…
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)aniline
PC4598-10G PC4598-5G PC4598-1G
APOSPC4598-10GEA 496 EUR
APOSPC4598-10G APOSPC4598-5G APOSPC4598-1G
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115973
CAS Number: 158727-56-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III