Stampa…
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4567-1G PC4567-250MG
APOSPC4567-1GEA 786 EUR
APOSPC4567-1G APOSPC4567-250MG
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
Peso molecolare: 287,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236309
CAS Number: 141872-90-4